Få mere at vide
MP Biomedicals™ Kartoffel Dextrose Bouillon
Artikelnummer. 11480225 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480225 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11480225 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091008617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2970.00 DKK
    2828.77 DKK / 500g
    Spare 141.23 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Velegnet til dyrkning af en række gær og skimmelsvampe fra mejeriprodukter og andre fødevarer
Forberedelse
  • Suspender 24 g af mediet i en liter destilleret eller deioniseret vand
  • Bland godt og opvarm under hyppig omrøring
  • Kog i et minut
  • Steriliser ved °121 C (15 lb. tryk) i 15 minutter
  • Når mediet skal bruges til optælling af skimmelsvampe og gær tilsættes mediet, steriliseres og afkøles til 45° til 50 C, ca. °14 ml af en steriliseret 10 % opløsning af vinsyre for at opnå en pH på 3,5
Fysisk udseende
  • Dehydreret medium udseende: Lys beige
  • Opløselighed
    • Opløselig i 2,4% destilleret eller deioniseret vand ved kogning
    Kartoffel Dextrose bouillon kan bruges til analyse af mejeriprodukter, drikkevarer på flaske, frosne fødevarer og andre typer fødevarer. Det kan også bruges til identifikation af svampe og gærarter parallelt med deres cellulære morfologi eller i metoder til mirokultivering i objektglas.
    Tekniske data
    Produkttype Kartoffel Dextrose Bouillon
    Mængde 500 g
    pH 4,9 til 5,3
    Indhold og opbevaring 15° til 30 °C