Få mere at vide
MP Biomedicals™ Murashige og Skoog Media
Artikelnummer. p-2625456 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttype:
Murashige og Skoog Basal Medium
Murashige og Skoog Medium
Indhold og opbevaring:
0 °C til 5 °C
4 °C
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Indhold og opbevaring Pakningsstørrelse
17327479 10 x 1 l Murashige og Skoog Basal Medium 0 °C til 5 °C -
11454925 1 x 10 l Murashige og Skoog Basal Medium 4 °C 10 L
11424865 10 x 1 l Murashige og Skoog Medium 4 °C 10 L
11434865 1 x 10 l Murashige og Skoog Medium 4 °C 10 L
11444865 1 x 50 l Murashige og Skoog Medium 4 °C 50 L
17317479 10 x 1 l Murashige og Skoog Basal Medium 4 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17327479 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092623220
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Alle Murashige og Skoog plantecellekulturmedier er fremstillet af højkvalitetskemikalier og reagenser.
  • Hver formulering er fremstillet i overensstemmelse med den originale specifikation, medmindre andet er angivet
  • Færdige partier af medier er plantecelletestet
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Murashige og Skoog Basal Medium
Med tilsætningsstoffer Gamborgs vitaminer
Mængde 10 x 1 l
Format Løsning
pH 3,75 til 4,75
Indhold og opbevaring 0 °C til 5 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid