Få mere at vide
MP Biomedicals™ LSM™ Lymfocytseparationsmedium
Artikelnummer. 11405425 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405425 5 x 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11405425 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0850494X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 DKK
    462.33 DKK / 100ml
    Spare 23.67 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
LSM™ Lymfocytseparationsmedium er et højtydende tæthedsgradientmedium til monocytseparation.
  • LSM er en sterilfiltreret opløsning af en saccharosepolymer og diatrizoatsalte
  • Formuleret til isolering af mononukleære celler fra defibrineret eller hepariniseret fuldblod
  • Et-trins centrifugering tillader separation af mononukleære lymfocytter fra erytrocytter, polynukleære lymfocytter og de fleste blodplader
  • Maksimalt udbytte af mononukleære celler
  • >96% cellelevedygtighed af lymfocytter
  • Nem et-trins centrifugering
  • Lave endotoksiner
  • Autoklave sterilisering
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Sterilitet Steril
Mængde 5 x 100 ml
pH 7.23
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C