Få mere at vide
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, flaskeformat
Artikelnummer. 10781764 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10781764 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10781764 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1048501
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, flaskeformat
GIBCO OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion SFM er udviklet til vækst og ekspansion af humane T-lymfocytter. OpTmizer™ CTS™ T-Cell Expansion medium er et komplet serumfrit, xenofrit 1X medium bestående af OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 L flaske) og OpTmizer™ T-Cell Expansion Supplement (26 mL), som blandes sammen før brug.
  • Bevarer lignende fænotype og funktion (f.eks. cytokinsekretionsprofil) af polyklonalt aktiverede og dyrkede T-celler som observeret for konventionelt serumsuppleret medium
  • Konsekvent ydeevne til at understøtte T-celleudvidelse
  • Understøtter T-cellekultur med høj densitet (f.eks.>3x106 CD3+ T-celler/ml) i statisk kultur med
    OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM tilbyder vi både grundlæggende og kliniske forskningssamfund et nyt værktøj til at øge deres succes med at dyrke menneskelige T-celler. Den er specielt formuleret til at tillade overlegen cellevækst& levedygtighed, mindre variabilitet og mere konsistente resultater og lettere overgang fra forskning til kliniske anvendelser.
    Workflow fordele:
  • Minimere behovet for at håndtere indkøb, opbevaring, kvalificering af serum og dermed reducere variabilitet og omkostninger
  • Hurtigere T-celleudvidelse, hvilket reducerer cyklustiden og forbedrer produktiviteten
  • Komplet serumfrit, xenofrit medium, der muliggør en problemfri overgang fra forskning til kliniske applikationer og minimerer regulatorisk arbejdsbyrde
    ''Dette reagens er klassificeret som et medicinsk udstyr i flere lande. Hvis det ikke er reguleret som medicinsk udstyr i en bestemt region, bør det kun bruges til laboratoriebrug.''
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype T-celler
    Klassifikation Serumfri, Xeno-fri
    Form Væske
    Produkttype Celleudvidelsesserumfrit medium (SFM)
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Steril
    Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
    Produktlinje CTS, OpTmizer
    Mængde 1000 ml
    Endotoksin niveau Meget lav
    Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
    Uorganiske salte Calcium, Magnesium
    Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
    Indhold og opbevaring OpTmizer™ T-Cell Expansion Basal Medium (1 x 1000 ml flaske): Opbevares ved 2 –8 °C. Beskyt mod lys.
    OpTmizer™ T-celleudvidelsestilskud (1 x 26 mL): Opbevares i mørke ved 2 8 –°C.
    Kulturmiljø CO2
    Kultur Type Suspensionscellekultur