UserName
Modifying Enzymes
Modificerende enzymer
Designet til at nedbryde, syntetisere og modificere makromolekyler uden selv at blive ændret og almindeligt anvendt i molekylær kloning og konventionelle molekylærbiologiske procedurer. Vælg mellem en række typer, herunder DNA- og RNA-polymeraser, fosfataser, kinaser, nukleaser og meget mere afhængigt af dit behov.
Invitrogen™ DNase I, Amplification Grade
Oprenset og testet for ikke-påviselige niveauer af RNase-kontaminering.
Invitrogen™ DNase I, Amplification Grade
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μL)
Nedbryder og fordøjer DNA effektivt.
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μL)
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μL)
T4 DNA Ligase katalyserer dannelsen af en fosfodiesterbinding mellem tilstødende 5'-fosfat- og 3'-hydroxylender i dobbeltstrenget DNA eller RNA.
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μL)
Fuldfør din ordre - Gode tilbud
FAQ
Modificerende enzymer er enzymer, der katalyserer tilsætning eller fjernelse af specifikke kemiske grupper til eller fra biomolekyler og derved ændrer deres struktur og funktion. Disse modifikationer kan regulere målmolekylernes aktivitet, lokalisering, stabilitet eller interaktioner. Modificerende enzymer spiller en afgørende rolle i forskellige biologiske processer, herunder genekspression, signaltransduktion og metabolisme.
Nogle almindelige typer af modificerende enzymer omfatter:
  • Kinaser: Enzymer, der tilføjer fosfatgrupper til proteiner (fosforylering).
  • Fosfataser: Enzymer, der fjerner fosfatgrupper fra proteiner (defosforylering).
  • Methyltransferaser: Enzymer, der tilføjer methylgrupper til DNA, proteiner eller andre molekyler (methylering).
  • Demethylaser: Enzymer, der fjerner methylgrupper.
DNA-modificerende enzymer er en gruppe enzymer, der interagerer med DNA for at ændre dets struktur eller sekvens. Disse enzymer spiller en afgørende rolle i forskellige biologiske processer, herunder DNA-replikation, reparation, rekombination og genekspression. Nogle almindelige typer af DNA-modificerende enzymer omfatter:
  • Restriktionsendonukleaser: Kløver DNA ved specifikke sekvenser.
  • DNA-ligaser: Sammenføjer DNA-strenge.
  • DNA-polymeraser: Syntetiserer nye DNA-strenge.
  • Exonukleaser: Fjerner nukleotider fra DNA-ender.
  • Topoisomeraser: Ændrer DNA's supercoiling.
  • Methyltransferaser: Tilføjer methylgrupper til DNA og påvirker genekspression.
  • Helikaser: Opruller DNA's dobbelthelix.
Når du vælger modificerende enzymer, skal du overveje følgende fem vigtige faktorer:
  1. Sørg for, at enzymet specifikt målretter substratet eller stedet af interesse uden at påvirke andre molekyler.
  2. Vurder enzymets katalytiske effektivitet og aktivitet under de eksperimentelle betingelser, såsom temperatur og pH.
  3. Overvej enzymets stabilitet over tid og under forskellige opbevarings- og reaktionsbetingelser for at sikre ensartet ydeevne.
  4. Vælg enzymer med høj renhed fra pålidelige kilder for at minimere kontaminanter, der kan forstyrre reaktionerne.
  5. Sørg for, at enzymet er kompatibelt med andre komponenter i systemet, såsom buffere, cofaktorer og andre enzymer, for at undgå uønskede interaktioner.
Topmærker