Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K-opløsning (20 mg/ml), RNA-kvalitet
Artikelnummer. 11588916
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11588916 5 ml 100mg
1 options
Artikelnummer. 11588916 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 25530049
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
  • Over et bredt pH-område —optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5
  • Under denaturerende —betingelser, f.eks. i nærvær af SDS eller urinstof
  • I nærvær af metalchelateringsmidler, —f.eks. EDTA
  • Ved forholdsvis høje temperaturer —er den optimale fordøjelsestemperatur 65 °C
  • Proteinfilter: P
Anvendelser
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstillingen af DNA og RNA; forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydeevne- og kvalitetstest Endodeoxyribonuclease
og exodeoxyribonuclease assays; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition En
mAnson-enhed er beskrevet som den mængde enzym, der frigiver 1μ mol Folin-positiv aminosyre inden for et minut ved 37 C under °anvendelse af hæmoglobin som substrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 mg/mL
Renhed DNase-fri, RNase-fri
Til brug med (applikation) Kromatinbiologi/RNA-ekstraktion/DNA-ekstraktion
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Mængde 5 ml
Produkttype Proteinase K
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5 ML PROTEINASE K SOLUTION RNA STORE AT -20C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine