Få mere at vide
MP Biomedicals™ Glucose Oxidase
Artikelnummer. p-3563480 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Pakningsstørrelse:
10ku
250ku
500ku
50ku
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481092 10 kU 10ku
11491092 50 kU 50ku
11401102 250 kU 250ku
11411102 500 kU 500ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11481092 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219519610
Fra Aspergillus niger
Type X. Aktivitet:> 100 U/mg. Enhedsdefinition: en enhed oxiderer 1,0 μmolβ -D-glucose til D-gluconsyre og H 2 O 2 pr. minut ved 35 C, °pH 5,1.
Tekniske data
Koncentration >100 U/mg
Farve Gul
pH 4 til 7
Til brug med (applikation) Glucose Oxidase kan anvendes til den enzymatiske bestemmelse af D-glucose i opløsning
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Aspergillus niger
Mængde 10 kU
Produkttype Glucose Oxidase
Molekylvægt (g/mol) ≈160.000
Inhibitorer Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-chlormercuribenzoat, 50 % D-arabinose
Form Lyofiliseret pulver