Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteinase K, rekombinant, PCR-kvalitet
Artikelnummer. p-4521362 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 x 1,0 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181030 1 ml 1ml
11501515 5 x 1,0 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181030 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EO0491
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedbryd proteiner selv i nærværelse af detergenter med Proteinase K, en bredspektret endolytisk protease, der i vid udstrækning anvendes til fordøjelse af proteiner i nukleinsyrepræparater.
Proteinase K er en endolytisk protease, der spalter peptidbindinger på carboxylsiderne af alifatiske, aromatiske eller hydrofobe aminosyrer. Proteinase K er klassificeret som en serinprotease. Det mindste peptid, der skal hydrolyseres af dette enzym, er et tetrapeptid.
Højdepunkter
  • Klar til brug løsning
  • Aktiv i en lang række reaktionsbetingelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration >600 U/ml (∼ 20 mg/ml)
Mængde 1 ml
Produkttype Proteinase K
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase