Få mere at vide
Thermo Scientific™ RiboLock RNase-hæmmer (40 U/μ L)
Artikelnummer. p-4521364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
24 x 2500 U
2500 U
4 x 2500 U
Pakningsstørrelse:
2500 enheder
Pakke med 24
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10859710 2500 U 2500 enheder
11581505 4 x 2500 U Pakke med 4
10389109 24 x 2500 U Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10859710 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EO0381
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RiboLock RNase-hæmmer inhiberer specifikt aktiviteten af RNaser A, B og C og beskytter RNA under en række reaktionsbetingelser.
RiboLock RNase-hæmmer hæmmer aktiviteten af RNaser A, B og C ved at binde dem på en ikke-konkurrerende måde i et forhold på 1:1. Det hæmmer ikke eukaryote RNaser T1, T2, U1, U2, CL3 såvel som prokaryote RNaser I og H.
  • Hæmmer ikke eukaryote RNaser T1, T2, U1, U2, CL3 samt prokaryote RNaser I og H
  • Fungerer under en lang række reaktionsbetingelser
  • Beskytter RNA mod nedbrydning ved temperaturer op til 55°C
Kvalitetskontrol:
  • Fraværet af ribonukleaser, endo-, exodeoxyribonukleaser og phosphataser og ribonukleaser bekræftet ved passende kvalitetstests
  • Funktionelt testet i RNA- og cDNA-syntese
Kilde:
  • E. coli-celler med et klonet gen, der koder for pattedyrs-ribonukleasehæmmer
Molekylvægt:
  • 49,6 kDa monomer Definition af aktivitetsenhed:
    • En enhed af RiboLock RNase-hæmmeren hæmmer aktiviteten af 5ng RNase A med 50 %
    • Inhibitoraktivitet analyseres i følgende blanding: 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1,2 mM EDTA, 0,1 mg/ml BSA, 100 ng/ml RNase A, 0,1 mg/ml [3H]-RNA, 50 mg/ml gær-RNA, 8 mM DTT
  • Opbevaringsbuffer:
    • Enzymet leveres i: 20 mM HEPES-NaOH (pH 7,5), 50 mM NaCl, 8 mM DTT, 0,5 mM ELUGENT Detergent og 50 % (v/v) glycerol
  • Hæmning og inaktivering
    • Inhibitorer: almindelige denatureringsmidler (SDS, urinstof og alle oxiderende reagenser (p-chlormercuribenzoat, opløst oxygen, ioner i deres højere oxidationstilstande) hæmmer RiboLock RNase-hæmmer kraftigt og frigiver den bundne RNase
    • Inaktiveres ved opvarmning ved 75°C i 10 min. Restaktivitet kan påvises efter 10 min. opvarmning ved 70°
Anbefalet til:
  • Hæmning af RNA-nedbrydning i følgende: in vitro-transkription (1), cDNA-syntese (2), in vitro-translation (3), isolering af pattedyrscellefraktioner, der indeholder mRNA-proteinkompleks
  • RNA-oprensning og -opbevaring
  • Adskillelse og identifikation af specifikke ribonukleaseaktiviteter
  • Undersøgelser af tumorundertrykkelse
Bemærk:
  • DTT, der findes i opbevaringsbufferen, sikrer stabilitet under langtidsopbevaring, men er ikke nødvendig for inhibitoraktivitet
  • Anbefalet koncentration 1u/μl af en reaktionsblanding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 40 U/μl
Kompatibel buffer Opbevaringsbuffer
Mængde 2500 U
Produkttype RNase-hæmmer
Produktlinje RiboLock