Få mere at vide
MP Biomedicals™ Alfa-amylase
Artikelnummer. 11453130 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453130 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11453130 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210044725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    470.16 DKK / 25g
    Spare 23.84 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Fra Bacillus subtilis
  • CAS-nummer: 9000-90-2
  • EF-nummer: 232-565-6
  • Aktivitet: 500-1.000 enheder pr. mg protein
Tekniske data
Farve Råhvid
pH 5 til 7
Til brug med (applikation) Generel procedure for den enzymatiske fortætning
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde Bacillus subtilis
Mængde 25 g
Produkttype alfa-amylase
Form Pulver