Få mere at vide
MP Biomedicals™ alfa-amylase fra Bacillus subtilis
Artikelnummer. 11473130 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473130 500 g 500g
11463130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473130 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210044790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3365.00 DKK
    3204.89 DKK / 500g
    Spare 160.11 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Flydende diastase leveret som tørt, fritflydende pulver med høj ensartethed og opbevaringsstabilitet
Deaktiveringstemperatur: 90 til 100 °C
Tekniske data
Farve Råhvid til Tan
Inkubator temperatur 60 °C til 80 °C
pH 5 til 7
Til brug med (applikation) Kulhydrat hydrolyse
Indhold og opbevaring 4 °C
Kilde Bacillus subtilis
Mængde 500 g
Produkttype alfa-amylase
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Amylase
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Amylase