Få mere at vide
Invitrogen™ Rekombinant Proteinase K-opløsning (20 mg/ml)
Artikelnummer. p-4926917
Skift visning
Mængde:
1,25 ml
5 x 1,25 ml
Pakningsstørrelse:
6.25ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10665795 1,25 ml Hver
10259184 5 x 1,25 ml 6.25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10665795 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2546
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rekombinant Proteinase K er en uspecifik serinprotease, der er nyttig til generel fordøjelse af proteiner.
Rekombinant proteinase K er en uspecifik serinprotease, der er nyttig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K forbliver aktiv:
  • Over et bredt pH-område (optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5)
  • Under denatureringsforhold (f.eks. i nærvær af SDS eller urinstof)
  • I nærvær af metalkelaterende midler (f.eks. EDTA)
  • Ved relativt høje temperaturer (optimal fordøjelsestemperatur er 65 °C)
Applikationer
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstilling af DNA og RNA; Forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydelses- og kvalitetstest
Endodeoxyribonuklease- og exodeoxyribonuklease-analyser; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition
En mAnson-enhed beskrives som den mængde enzym, der frigiver 1 μmol folin-positiv aminosyre inden for ét minut ved 37 °C ved brug af hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 mg/mL
Værtsarter T. album
Indhold og opbevaring Opbevar ved -20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1,25 ml
Produkttype Proteinase K
Produktlinje Ambion
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PROTEINASE K (20MG/ML) 1.25ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachiumalbum serine