Få mere at vide
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzym blanding
Artikelnummer. p-4918163
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10036284 1 ml 1ml
10638255 5 x 1 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10036284 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2286
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Endonuklease-fri, exonuclease-fri, protease-fri
RNase Cocktail™ er en blanding af to højt oprensede ribonukleaser, RNase A (500 U/mL) og RNase T1 (20.000 U/mL) og er fri for DNase og nicking-aktiviteter. Fordøjelse af RNA med RNase A alene efterlader fragmenter af RNA, som er store nok til at være synlige på agarosegeler og udfældes i ethanol. RNase A skærer efter C- og U-rester, og RNase T1 skærer efter G-rester. Som følge heraf resulterer blanding af begge enzymer i reduktion i RNA-fragmentstørrelse i forhold til brug af begge alene.
  • Brug RNase Cocktail til alle situationer, ønskeligt til at nedbryde RNA, dvs. plasmid minipreps og ribonukleasebeskyttelsesassays
  • RNase Cocktail leveres i 50% glycerol for maksimal bekvemmelighed
  • Enhedskoncentration: RNase A ved 500 U/mL og RNase T1 ved 20.000 U/mL
  • Kvalitetskontrol: RNase Cocktail Enzyme Mix er grundigt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuclease- og proteaseaktivitet; funktionalitet bestemmes i ribonukleasebeskyttelsesassay
  • Enhedsdefinitioner: RNase A: En enhed RNase A er den mængde, der kræves for at give en stigning i absorption ved 286 nm på 0,0146 absorbansenheder pr. minut i et 1 ml volumen
  • Enhedsanalysebetingelser: 100 mM Tris-acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA og 1 mM cyklisk 2', 3'-CMP
  • RNase T1: 100 enheder RNase T1 er mængden af enzym, der giver en stigning i absorption ved 260 nm på 0,01428 enheder pr. min. ved stuetemperatur under anvendelse af 60 μg/ml gær totalt RNA som et substrat
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleasebeskyttelsesassays, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting, plasmid DNA-oprensning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration RNase A = 500 U/mL, RNase T1 = 20.000 U/mL
Renhed Endonuklease-fri, Protease-fri, Exonuklease-fri
Indhold og opbevaring Ambion™ RNase Cocktail™ er en enzymblanding, som indeholder to højt oprensede ribonukleaser, RNase A og RNase T1. Enhedskoncentration er: RNase A ved 500 U ⁄ml og RNase T1 ved 20.000 U ⁄ml.
Opbevares ved -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri fryser.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 1 ml
Produkttype RNAse Cocktail Enzyme Mix
Produktlinje Ambion