Få mere at vide
Invitrogen™ DNA- fri™ DNA-fjernelsessæt
Artikelnummer. 10729525
Skift visning
Mængde:
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10729525 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10729525 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1634.00 DKK
    1470.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 163.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fjern sikkert DNA-kontamination fra RNA-prøver
DNA- fri™ DNase-behandling og -fjernelsesreagenser er designet til fjernelse af kontaminerende DNA fra RNA-prøver og til fjernelse af DNase efter behandling.
  • Ingen organisk ekstraktion eller varmeinaktivering påkrævet
  • Inkluderer nyt reagens til at fjerne DNase
  • Rekombinant DNase I er certificeret RNase-friDen DNA -fri
  • Inaktivering og fjernelse af DNase
  • DNA- fri reagenser fjerner effektivt DNase og divalente kationer fra reaktionsblandingen
  • Trin til fjernelse af DNase/kation tager kun tre minutter
  • Ingen organisk ekstraktion, EDTA-tilsætning eller varmeinaktivering er påkrævet
TURBO™ DNA-free™ Kittet ligner det DNA- fri kit, men inkluderer TURBO DNase, en konstrueret hyperaktiv DNase, der udviser op til 350 % større katalytisk effektivitet end vildtype DNase. Enzymet har også en 6 gange lavere Km for DNA, hvilket muliggør effektiv fjernelse af spormængder af DNA-kontamination.
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar rDNase1, 10X DNase 1-buffer og DNase-inaktiveringsreagens ved -20 °C. Opbevar –nukleasefrit vand ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym DNase
Kompatibel buffer 10X reaktionsbuffer
Mængde 50 reaktioner
Produkttype DNA-fjernelsessæt
Produktlinje Ambion, DNA-fri