Få mere at vide
Invitrogen™ DNase I
Artikelnummer. 10636153
Skift visning
Mængde:
20.000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10636153 20.000 U Hver
1 options
Artikelnummer. 10636153 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18047019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    2079.65 DKK / 20000 enheder
    Spare 180.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
DNase I leveres som 1 hætteglas indeholdende 20.000 enheder i en koncentration på 50-375U/μ L.
Oprenset fra bovin bugspytkirtel
  • DNase I (Deoxyribonuclease I) fordøjer enkelt- og dobbeltstrenget DNA til oligodeoxyribonukleotider indeholdende et 5'-phosphat
  • Ribonuklease er blevet reduceret til ikke-detekterbare niveauer
  • Specifik aktivitet af DNase I er typisk i området 10.000– 25.000 enheder/mg
Til fjernelse af DNA fra RNA-præparater skal du bruge amplifikationsgrad DNase I (fabrikant nr. 18068-015).
Fjernelse af DNA fra proteinpræparater, Nick oversætter DNA, Generering af tilfældige fragmenter til dideoxysekventering, PCR& Real-Time PCR, omvendt transskription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 til 375 U/μ L
Indhold og opbevaring DNase I leveres som 1 hætteglas indeholdende 20.000 enheder i en koncentration på 50-375 U/μ l. Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Forsendelsestilstand Våd is
Enzym DNase
Mængde 20.000 U
Produkttype DNase I