UserName
Allround-handsker til industrien
Allround-handsler til industrien (til engangsbrug) beskytter mod skadelige miljøpåvirkninger såsom dem, der findes inden for fødevarehåndtering og -service, bilindustrien, ikke-medicinske laboratorier og generel vedligeholdelse. De bruges primært i miljøer, hvor personalet skal skifte handsker ofte, og de kan være fremstillet af latex, nitril, neopren, vinyl og/eller andre polymerer.
Ansell™ TouchNTuff™ grønne nitrilengangshandsker med forlænget manchet
Giver op til fire gange større punkteringsbestandighed i forhold til sammenlignelige handsker af naturgummilatex og tre gange større bestandighed i forhold til lignende neoprenhandsker. Modstår et bredere udvalg af industrikemikalier i længere perioder end nogen anden nitrilengangshandske.
Ansell™ TouchNTuff™ grønne nitrilengangshandsker med forlænget manchet
Kimberly Clark Kimtech™ Polaris™ nitrilhandsker, 25 cm, til begge hænder, mørk magenta
Nitrilhandsker af høj kvalitet til begge hænder uden pudder, silikone og latex problemfri beskyttelse når som helst og hvor som helst.
Kimberly Clark Kimtech™ Polaris™ nitrilhandsker, 25 cm, til begge hænder, mørk magenta
Ansell TouchNTuff™ grønne nitrilengangshandsker med pudder
Giver op til fire gange større punkteringsbestandighed i forhold til sammenlignelige handsker af naturgummilatex og tre gange større bestandighed i forhold til lignende neoprenhandsker.
Ansell TouchNTuff™ grønne nitrilengangshandsker med pudder
Fuldfør din ordre - Gode tilbud
Kemikalieresistente handsker
Kemikalieresistente handsker til brug i kemiske anlæg, petrokemi, olieraffinering, transport, rengøringsarbejde og vedligeholdelse. Egnet til affedtning, opløsningsmidler og farlige væsker.
Kemikalieresistente handsker
Renrumshandsker
Renrumshandsker forhindrer partikelkontaminering og opfylder standarder for producenter inden for farmaceutisk industri, medicinsk udstyr og bioteknologi. Fremstillet af nitril, naturgummi, PVC, neopren eller polyurethan.
Renrumshandsker
Kemikalieresistente dragter
Heldragter fremstillet af kemikalieresistente materialer, der beskytter mod stænk af flydende kemikalier, infektiøse agenser, radioaktiv kontaminering og statisk elektricitet.
Kemikalieresistente dragter
FAQ
Hvad er de vigtigste forskelle mellem undersøgelseshandsker og generelle industrielle handsker?
Undersøgelseshandsker og generelle industrielle handsker tjener forskellige formål og er designet med specifikke egenskaber til deres respektive anvendelser. Her er de vigtigste forskelle:
Undersøgelseshandsker
• Anvendes primært i medicinske og sundhedsmæssige miljøer
• Designet til engangsbrug for at forhindre krydskontaminering mellem patienter og sundhedspersonale
• Fremstillet typisk af latex, nitril eller vinyl. Latexhandsker giver høj elasticitet og komfort, men kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle personer. Nitrilhandsker er et godt alternativ for personer med latexallergi og giver fremragende punkteringsmodstand. Vinylhandsker er mindre holdbare men mere omkostningseffektive
• Generelt tyndere for at give høj følsomhed og fingerfærdighed, hvilket er afgørende for medicinske undersøgelser og procedurer
• Fås i både sterile og ikke-sterile versioner, hvor sterile handsker bruges til kirurgiske procedurer
• Skal opfylde strenge standarder fastsat af regulerende myndigheder som FDA i USA for at sikre sikkerhed og effektivitet i medicinske miljøer
Generelle industrielle handsker
• Anvendes i forskellige industrielle miljøer såsom produktion, byggeri, vedligeholdelse og lager
• Designet til holdbarhed og beskyttelse mod mekaniske risici
• Fremstillet af materialer som læder, gummi, syntetiske stoffer eller en kombination heraf. Valget af materiale afhænger af den specifikke industrielle anvendelse og det krævede beskyttelsesniveau
• Generelt tykkere end undersøgelseshandsker for at give bedre beskyttelse mod slid, snit, punkteringer og stød
• Ofte designet med ekstra funktioner såsom forstærkede håndflader, knobeskyttere og teksturerede overflader for at forbedre greb og holdbarhed
• Skal overholde sikkerhedsstandarder relevante for industrielle miljøer såsom dem fastsat af OSHA i USA
Sammenfattende er undersøgelseshandsker tyndere, designet til engangsbrug og prioriterer følsomhed og hygiejne til medicinske anvendelser. Generelle industrielle handsker er tykkere, designet til holdbarhed og gentagen brug og giver beskyttelse mod mekaniske risici i forskellige industrielle miljøer.
Farvekodede generelle industrielle handsker bruges ofte til at skelne mellem forskellige anvendelser, opgaver eller områder, hvilket forbedrer sikkerheden og reducerer risikoen for krydskontaminering. Nogle almindelige anvendelser for forskellige farver er:
• Blå handsker: Egnede til fødevareforarbejdning og -håndtering samt medicinske og dentale miljøer. Blå er en farve, der ikke forekommer naturligt i fødevarer, hvilket gør den let at opdage, hvis en del af handsken falder i fødevarer. Bruges også i sundhedssektoren til at skelne fra andre typer handsker
• Sorte handsker: Egnede til bil- og mekanisk arbejde samt industrielle og produktionsmiljøer. Sorte handsker foretrækkes i beskidte eller olieholdige miljøer, hvor de skjuler pletter og giver et professionelt udseende
• Grønne handsker: Egnede til landbrug og havearbejde, kemikaliehåndtering og laboratorier samt i nogle tilfælde fødevareforarbejdning. De bruges ofte til at signalere sikker håndtering af kemikalier eller pesticider og kan også anvendes til opgaver med planter og fødevarer for at forhindre krydskontaminering
• Gule handsker: Egnede til rengøring og viceværtopgaver samt vedligeholdelse. De er meget synlige og bruges til at indikere forsigtighed og renlighed
• Røde handsker Egnede til håndtering af farligt affald og opgaver med materialer med høj risiko. De bruges til at signalere fare og behov for forsigtighed
• Orange handsker: Egnede til byggeri og vejarbejde samt opgaver med høj synlighed
• Hvide handsker: Egnede til renrum og elektronikproduktion. De bruges i miljøer med høje krav til renlighed og hygiejne, da de let viser snavs og kontaminanter
Når man vælger generelle industrielle handsker, er det vigtigt at overveje forskellige faktorer for at sikre, at de opfylder de specifikke behov for opgaven og giver tilstrækkelig beskyttelse og komfort. Her er fem nøglepunkter:
  1. Materiale: Almindelige materialer inkluderer nitril, latex, vinyl, læder og syntetiske stoffer. Nitril er godt til kemikalieresistens, holdbarhed og punkteringsmodstand. Latex giver fremragende elasticitet og komfort, men kan forårsage allergiske reaktioner. Vinyl er omkostningseffektivt og egnet til opgaver med lav risiko. Læder er holdbart og modstandsdygtigt over for slid, ideelt til tungt arbejde. Syntetiske stoffer er alsidige og kan tilbyde forskellige niveauer af beskyttelse og fleksibilitet
  2. Beskyttelsesniveau: Identificer specifikke risici i arbejdsmiljøet, såsom:
    • Kemisk eksponering: Overvej kemikalieresistente handsker som nitril eller neopren
    • Mekaniske risici: Overvej snit- eller slidbestandige handsker
    • Varme: Overvej varmebestandige handsker til håndtering af varme materialer
    • Kulde: Overvej isolerede handsker til kolde miljøer
    • Standarder: Sørg for, at handskerne opfylder relevante sikkerhedsstandarder (f.eks. ANSI/ISEA, EN-standarder)
  3. Pasform og komfort: Handsker skal passe godt for at give fingerfærdighed og reducere håndtræthed. Kontroller, at de fås i forskellige størrelser. Overvej det nødvendige niveau af fingerfærdighed. Tyndere handsker giver bedre fingerfærdighed, mens tykkere giver mere beskyttelse. Se efter ergonomisk design, åndbare materialer og polstrede håndflader
  4. Greb og tekstur: Handsker med teksturerede overflader eller belægninger (f.eks. nitrilbelægning) giver bedre greb, hvilket er vigtigt ved håndtering af værktøj og materialer. Afhængigt af opgaven kan der være behov for forbedret greb under olie- eller våde forhold
  5. Holdbarhed og omkostninger: Vurder den forventede levetid baseret på brugens hyppighed og karakter. Holdbare handsker kan have en højere startpris men giver bedre langsigtet værdi. Afvej omkostninger mod beskyttelse og holdbarhed og overvej de samlede omkostninger inklusive udskiftningsfrekvens
Ressourcer og relateret information
Beskyttelsesløsninger til anvendelser i den farmaceutiske industri
Sikkerhed starter her – find information om handsker samt øjen-, ansigts- og høreværn og mere.
Beskyttelsesløsninger til anvendelser i den farmaceutiske industri
Kimtech™ Polaris™ Xtra nitrilhandsker
Bygget til videnskab – lavet til dig.
Kimtech™ Polaris™ Xtra nitrilhandsker
Værktøjer til valg, pasform og vedligeholdelse af PV
Find information om produktvalg, pasform, brug og vedligeholdelse af personlige værnemidler.
Værktøjer til valg, pasform og vedligeholdelse af PV
Topmærker