Få mere at vide
Semperit™ Semperguard™ Nitril komfort pulverfri handsker
Artikelnummer. 15594456
Skift visning
Størrelse:
9/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 90
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15594456 9/10 Pakke med 90
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15594456 Leverandør Semperit™ Leverandørnr. 3000001646
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Engangsbeskyttelseshandske lavet af nitril. Semperit™ Semperguard™ Nitril Comfort pulverfri handsker er latexfrie med høj bærekomfort.
  • CE Kategori III beskyttelseshandske til komplekse risici. CE klasse I undersøgelseshandske.
  • Speciel nitrilformulering med optimeret modstandsdygtighed over for olier og fedtstoffer, god rivebestandighed
  • Fremragende bærekomfort
  • Testet og certificeret i henhold til 1935/2004 - velegnet til fødevarekontakt
  • Problemløseren til engangsbrug til at beskytte hænderne mod sprøjt af kemikalier og ved forarbejdning af fed mad.
  • Fri for phthalater/blødgøringsmidler og allergifremkaldende latexproteiner
  • Signalfarve blå– velegnet til områder underlagt HACCP-standarder
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9/10
Tykkelse (engelsk) 7,8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Handske manchet stil Valset
Model- 3000004109
Længde (metrisk) 240 mm