Få mere at vide
SHOWA™ 6110PF Biologisk nedbrydelige engangshandsker af nitril
Description
- Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
- Ergonomisk design for en anden hudfølelse
- Nedsat risiko for allergi
- Kategori III, EN 374 godkendt
- Ideelt valg til applikationer som laboratorier, viceværtsarbejde, husholdning, madservice, landbrug og vedligeholdelse
Compliance
Datatest er tilgængelig efter anmodning.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 VIRUS |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 4 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Show More |