Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 92-205-serien engangshandsker i hvid nitril
Artikelnummer. p-8005394 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12697051 10 Pakke med 100
12667051 7 Pakke med 100
12677051 8 Pakke med 100
12687051 9 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12697051 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 92205100
Forbedrede fremstillingsprocesser for længere slid, større rivestyrke og bedre greb under tørre, våde og fede forhold. En tyndere handske med forbedret fingerspidsfleksibilitet og forbedret generel komfort.
  • Engangshandsker
  • Forbedrede fremstillingsprocesser for længere slid, større rivestyrke og bedre greb under tørre, våde og fede forhold
  • Tyndere handske med forbedret fingerspidsfleksibilitet og forbedret generel komfort
  • Teksturerede fingerspidser giver god komfort og taktilitet for følsom, præcis håndtering
  • Latexfri: ingen risiko for type 1 allergi
  • Godkendt til fødevarekontaktapplikationer
  • Ideel til håndtering af al fed mad
Applikationer:
  • Tilberedte måltider
  • Forarbejdning af frugt og grøntsager
  • Mejeriforarbejdning
  • Uddeling af mad
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilhandsker
Størrelse 10
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 2,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
Model- 9220510
Serie 92-205