Få mere at vide
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 92-481 Series lyseblå nitrilhandsker
Artikelnummer. p-8005392 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12647071 9 Pakke med 100
12637071 8 Pakke med 100
12627071 7 Pakke med 100
12657071 10 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12647071 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 92481090
Fremstillet af innovativ nitrilforbindelse, som giver gode kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og fingerfærdighed.
  • Tekstureret finish på fingerspidserne
  • Forbedret greb
  • Indeholder ingen naturgummi
  • Velegnet til kontakt med alle fede fødevarer
  • Fremragende modstandsdygtighed over for animalsk fedt sammenlignet med PVC eller naturgummi
  • Pulverfri
  • Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
Applikationer:
  • Alle sidste faser af kød- eller fiskeforarbejdning
  • Lokaler med kontrolleret miljø
  • Tilberedte måltider
  • Mejeriforarbejdning
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke, standard KATEGORI III EN 374
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 9
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Til brug med (applikation) Til alle sidste faser af kød- eller fiskeforarbejdning, lokaler med kontrolleret miljø, catering, mejeriforarbejdning
Mængde 100 par
Modstandsdygtig overfor Mekanisk og kemisk
Serie 92-481