Få mere at vide
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF nitrilhandsker
Artikelnummer. p-9622004
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17827341 Lille
17837341 Medium
17847341 Større
17857341 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17827341 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 8005PF07S
Nitrilhandsker er 8 mil tykke og tre gange mere modstandsdygtige over for punkteringer end latex og vinyl.
Disse pudderfrie, 100 % nitrilhandsker er ideelle til en række anvendelser, herunder blodudtagning, tandhygiejne, madlavning, akutmedicinske tjenester, laboratoriearbejde og farmaceutisk håndtering. Patenteret lavmodul, blød nitril-formulering tilbyder fremragende taktil følsomhed, komfort og fingerfærdighed samt en køligere, tørrere følelse.
  • Modstå en bred vifte af kemikalier i applikationer, hvor beskyttelse mod intermitterende kemisk kontakt eller stænk er påkrævet
  • Ambidekstrøs
  • Reducerer håndtræthed
  • Engangsbrug
  • Længde: 9,5 cm. (24 cm)
  • Farve: Blå
  • Fremstillet i USA
Ordreinfo
N-DEX Originale (Style 7005PF) handsker pakket 100 pr. dispenserpakke, 20 dispenserpakker (2000 handsker) pr. etui. N-DEX Plus handsker (Style 8005) handsker pakket 50 pr. dispenserpakke, 20 dispenserpakker (1000 handsker) pr. etui.
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199, FDA, NFPA , OSHA
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Model- 8005PFS
Trækstyrke 9 MPa
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm