Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Pulverfri engangshandsker i vinyl
Artikelnummer. p-8002740
Skift visning
Størrelse:
Medium
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 90
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12302189 Medium Pakke med 100
12201338 X-Large Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12302189 Leverandør SemperIt™ Leverandørnr. 3000001445
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Fremstillet af en vinylformel af høj kvalitet, Semperguard™ Pulverfri engangsvinylhandsker er rivefaste, sømløse handsker, der er flade med en rullet kant.
Gennemsigtige engangshandsker er flade med en rullekant.
  • Særligt hudvenlig for latexallergikere – fri for latexproteiner og acceleratorer
  • Fri for DOP (DEHP / diethylhexylphthalat)
  • Vinyl af høj kvalitet (PVC) giver fremragende bærekomfort
  • Fremragende kvalitet til en økonomisk pris
  • CE kategori I Beskyttelseshandske til minimale risici
  • Testet og certificeret i henhold til VO 1935/2004 - velegnet til kontakt med ikke-fedtholdige fødevarer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Kategori I, EN 420, EN 374, EN 455
Klassifikation CE kategori I Beskyttelseshandske til minimale risici
Farve Klarhed
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Vinyl
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Handske manchet stil Valset
Emballagetype Dispenser boks
Palm Type Flad
Længde (metrisk) 240 mm