Få mere at vide
SHOWA™ Eco Best Technology™ Engangshandsker af nitril
Artikelnummer. p-7084211
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17857311 X-Small
17094367 Lille
17851181 Medium
17861181 Større
17871181 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17857311 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 6112PF06XS
Eco Best Technology™ (EBT) biologisk nedbrydelige engangshandsker i nitril giver komfort, fingerfærdighed og ydeevne på tværs af en lang række industrielle anvendelser.
  • Samme ydeevne som non-EBT engangshandsker af nitril
  • Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
  • Nedsat risiko for allergi
  • Anden huds pasform og følelse
  • Anbefales til industrielle applikationer, herunder fødevarer, farmaceutiske produkter, forsyningsvirksomheder, byggeri, landbrug og bilindustrien
Overholdelse
Datatest er tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D5511-18, ASTM D5526
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse X-Small
Tykkelse (engelsk) 4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Model- 6112PFXS