Få mere at vide
Ansell Edmont™ PX140-serien Nylon Lette industrihandsker
Beskrivelse
- Industrielle handsker
- Let og strækbar liner for optimeret pasform og følelse
- God slidstyrke på grund af polyurethanbelægningen på håndfladen
- Elastisk strik for at sikre en tætsiddende pasform
- Komfort og fingerfærdighed
- Ventileret ryg sikrer, at hånden kan ånde naturligt
Applikationer:
- Chassissamling, karrosseritilpasning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ikke antistatisk, ikke silikonefri |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Polyurethan, Nylon |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Vis mere |