Få mere at vide
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC pulverfri gummibeskyttelseshandsker
Artikelnummer. p-8002736
Skift visning
Størrelse:
8.5
9
Pakningsstørrelse:
50 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12576756 8.5 50 par
10723173 9 50 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12576756 Leverandør SemperIt™ Leverandørnr. 3000006243
Oplev et fremragende greb ved brug Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC pulverfri gummibeskyttelseshandsker. Med rullede manchetter er handskerne glatte på indersiden, mens en udvendig mikroru overflade giver et robust greb, selv når de er våde.
  • Enestående bærekomfort og særlig nem at tage på på grund af den specielle indvendige belægning
  • Fremragende gribeegenskaber på grund af speciel ydre overfladebehandling i den specielle produktionsmetode
  • Anatomisk form reducerer håndtræthed
  • Særligt hudvenlig og pudderfri på grund af intensiv rengøring/vask
  • Fås i 6 størrelser, inklusive mellemstørrelser for optimal pasform
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Materiale Latex
Pulveriseret Pulveriseret
Størrelse 8.5
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
Længde (metrisk) 280 mm