Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 92-465 Series Blå Nitril Splash Handsker
Artikelnummer. p-8005342 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
100 par
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11707713 7 Pakke med 100
11717713 8.5/9 Pakke med 100
11727713 9.5/10 Pakke med 100
15670924 7.5/8 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11707713 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 92465070
Giver enestående modstandsdygtighed over for animalsk fedt sammenlignet med PVC eller naturgummi. Ansell VersaTouchTM 92-465 Series Blue Nitrile Splash Handsker er fremstillet af en innovativ nitrilforbindelse, som tilbyder fremragende kemiske og mekaniske egenskaber, komfort og fingerfærdighed.
  • Engangshandsker, der tåler stænk
  • Tekstureret finish på fingerspidserne. Forbedret greb
  • Indeholder ingen naturgummi
  • Velegnet til kontakt med alle fede fødevarer
  • God modstandsdygtighed over for animalsk fedt sammenlignet med PVC eller naturgummi
  • Pulverfri
  • Ingen risiko for at forurene fødevarer med majsstivelse, der bruges til at pudre handsker
Ansøgninger :
  • Alle sidste faser af kød- eller fiskeforarbejdning
  • Lokaler med kontrolleret miljø
  • Tilberedte måltider
  • Mejeriforarbejdning
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + I1:2009 og EN 374:2003
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilhandsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 4,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Perler/rullet
Model- 924657
Serie 92-465
Længde (metrisk) 240 mm