Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandsker
Artikelnummer. p-142384 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15383567 X-Small Pakke med 100
15393567 Lille Pakke med 100
15308516 Medium Pakke med 100
15303577 Større Pakke med 100
15313577 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 15383567 Leverandør Ansell Leverandørnr. 69318060
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Letvægts latexhandsker har teksturerede fingre og taktil følsomhed for nem håndtering af små genstande og sarte instrumenter.
  • Blødt, elastisk latexmateriale giver komfort
  • Tyndt letvægtsdesign for forbedret taktil følsomhed
  • Teksturerede fingerspidser muliggør nem håndtering af små genstande og værktøjer
  • FDA-standarder til brug i fødevareforarbejdning
  • Ambidextrous, engangsbrug
  • Ideel til adskillige applikationer, der involverer:
    • Laboratorieanalyse eller teknisk arbejde
    • Indviklet håndtering af dele
    • Forarbejdning og håndtering af fødevarer
    • Kvalitetskontrol
    • Elektronik montage
    • Let vedligeholdelse og rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
AQL 1.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 5,5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Latex engangshandsker
Størrelse X-Small
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 5,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- 6931800XS
Serie TouchNTuff™ 69-318
Trækstyrke 18 MPa
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.1 cm