Kemikalieresistente beskyttelsesdragter
Heldragter fremstillet af specialiserede kemikalieresistente materialer. Primært designet til at beskytte brugeren mod stænk eller spray af flydende kemikalier, med muligheder for at yde yderligere beskyttelse mod smitstoffer, radioaktiv kontaminering og statisk elektricitet.
Nyttige links
Udvælgelsesguide
Spar nu - Eksklusive tilbud
Produktkode 8008002
Produktkode 8003111
Produktkode 8008018
Produktkode 7074261
Produktkode 8008013
Produktkode 200137731
Produktkode 17835676
Produktkode 8008007
Produktkode 200022862
Produktkode 200009162
Produktkode 200022870
Produktkode 17120905
Must-have
Produktkode 7146525
Produktkode 7074269
Produktkode 8349003
Produktkode 15661784
Produktkode 7237796
Produktkode 200112407
Produktkode 15896942
Produktkode 8008019
Fuldfør din ordre - Gode tilbud
Produktkode 12687071
Produktkode 15747727
Produktkode 11889610
Produktkode 11723073
Ofte stillede spørgsmål
En kemikalieresistent beskyttelsesdragt forventes at beskytte brugeren mod farlige kemikalier og andre farlige stoffer.
- Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af kemikalier
- Mekanisk modstandsdygtighed over for slid, punkteringer eller rifter
- I særlige anvendelser kræves antistatiske egenskaber samt modstandsdygtighed over for patogener eller radioaktivt materiale
- Beskyttelsesdragten bør opfylde relevante sikkerhedsstandarder og certificeringer (f.eks. OSHA, ANSI, EN-standarder), der gælder for kemikaliebeskyttelsesbeklædning
Kemikaliebeskyttelsesdragter klassificeres desuden efter den tid, det tager for en bestemt koncentration af et kemikalie at trænge igennem beskyttelsesdragten. Jo længere gennembrudstiden er, desto højere er modstandsdygtigheden mod permeation, og desto mere effektiv er kemikaliebeskyttelsen.
Beskyttelsesklasse | Gennembrudstid |
|---|---|
1 | > 10 minutter |
2 | > 30 minutter |
3 | > 60 minutter |
4 | > 120 minutter |
5 | > 240 minutter |
6 | > 480 minutter |
Beskyttelsesdragter varierer i deres evne til at modstå mekaniske, kemiske og partikelformige påvirkninger.
Beskyttelsesdragter i kategori I er beregnet til brug i hjemmet og i miljøer med lav eksponeringsrisiko.
Beskyttelsesdragter i kategori III er udviklet til brug i miljøer med høj eksponeringsrisiko.
Følgende typer af beskyttelsesdragter i kategori III findes:
Type beskyttelsesdragt | Beskyttelsesniveau |
|---|---|
Type 1, 1a, 1b, 1c | Gastæt |
Type 3 | Beskyttelse mod væsker |
Type 4 | Beskyttelse mod spray |
Type 5 | Beskyttelse mod partikler |
Type 6 | Begrænset beskyttelse mod spray |
Kravene til de forskellige niveauer af kemikaliebeskyttelsesbeklædning er fastlagt i følgende europæiske standarder:
EN 943-1: Type 1a, 1b og 1c | Beskyttelsesbeklædning mod farlige kemikalier, faste, flydende og luftformige, inklusive flydende aerosoler og faste partikler – Del 1: Ydeevnekrav for (gastætte) kemikaliebeskyttelsesdragter af type 1 |
EN 943-2: Type 1a ET og type 1b ET | Beskyttelsesbeklædning mod farlige kemikalier, faste, flydende og luftformige, inklusive aerosoler og faste partikler – Del 2: Ydeevnekrav for (gastætte) kemikaliebeskyttelsesdragter af type 1 til redningsfolk |
EN 14605: Type 3 og 4 | Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier – Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4]) |
EN ISO 13982-1: | Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler – Del 1: Krav til ydeevne til kemikaliebeskyttelsesdragter, som yder beskyttelse for hele kroppen mod faste luftbårne partikler (type 5 -dragter) |
EN 13034: Type 6 | Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier – Ydeevnekrav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr) |
Derudover er følgende standardiserede prøvningsmetoder foreskrevet for kemikaliebeskyttelsesbeklædning:
- EN ISO 6529Beskyttelsesbeklædning – Beskyttelse mod kemikalier – Bestemmelse af modstand for materialer til beskyttelsesbeklædning mod indtrængning (permeation) af væsker og gasser
- EN 1149-5 Beskyttelsesbeklædning – Elektrostatiske egenskaber – Del 5: Ydeevnekrav til materiale samt konstruktionskrav
- EN ISO 16602 Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier – Klassificering, mærkning og krav til ydeevne
Kontakt din sikkerhedsansvarlige, som skal foretage en risikovurdering af arbejdsmiljøet. Giv specifikke oplysninger om, hvad beskyttelsesdragten skal bruges til. Ud fra dette kan I sammen fastlægge følgende:
- Hvilket arbejde der skal udføres: Arbejdets type og varighed vil i høj grad afgøre det nødvendige beskyttelsesniveau og den nødvendige beskyttelsesklasse.
- Hvilke risici der er forbundet med arbejdet: Hvilke kemikalier anvendes, og hvilke blandinger fremstilles? Forekommer der farlige stoffer som partikler, væsker eller gasser? Hvilket temperaturområde er der i arbejdsmiljøet? Omfatter anvendelsen arbejde med brandfarlige eller eksplosive stoffer? Er der øget risiko for slid, rifter eller punktering af beskyttelsesdragten? Tag højde for de kumulative virkninger af eksponering for farlige stoffer.
- Hvilket andet beskyttelsesudstyr der kræves til anvendelsen, og om det er kompatibelt med den valgte beskyttelsesdragt: Vigtige forhold omfatter brug af åndedrætsværn, øjen- og ansigtsbeskyttelse, høre- eller hovedværn, handsker, sikkerhedsstøvler, sikkerhedsseler osv.
- Hvilke muligheder der findes for dekontaminering af beskyttelsesudstyret: Ovenstående forhold vil i høj grad afgøre, om der skal anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter til engangs- eller flergangsbrug, og bortskaffelse eller dekontaminering skal planlægges i overensstemmelse med dette.
- Søg rådgivning hos din lokale Fisher Scientific Channel Account Manager eller sikkerhedsspecialist, som kan anbefale egnede løsninger.