Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 ærmer
Artikelnummer. 11723073
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11723073 Hvid Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 11723073 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13398912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1488.63 DKK
    1144.88 DKK / Pakke med 200
    Spare 343.75 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Specielt designet til brug med Tyvek™ beklædning. DuPont™ Tyvek™ 500 Sleeves giver forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
  • Flash-spundet HDPE-konstruktion
  • Syede indvendige sømme
  • Elastiske åbninger.
  • Blå sting på overarmen.
  • Hvid
  • PPE kategori 3
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Flash-spundet HDPE
Produkttype Generelle ærmer
Materiale HDPE
Farve Hvid
Sømtype Sammenføjet
Manchet stil Elastik
Certificeringer/compliance PPE kategori 3, EN 1149-5
Længde (metrisk) 500 mm