Få mere at vide
Ansell™ Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte
Artikelnummer. p-7074269 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15506444 X-Large Pakke med 10
15576434 Lille Pakke med 10
15586434 Medium Pakke med 10
15596434 Større Pakke med 10
15516444 2X-stor Pakke med 10
15526444 3X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15506444 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T0011105
Giver en enestående barriere mod organiske og uorganiske kemikalier og biologiske midler. Ansell Microchem™ 4000 overtræksdragter med hætte er konstrueret af et unikt flerlagsstof kendt for sin lette, men alligevel robuste tekstilfølelse.
  • Coverall med elastisk 2-delt hætte og dobbelt lynlåssystem foran.
  • Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler.
  • Gennemtrængning testet mod over 180 kemikalier, inklusive kemiske krigsførelsesmidler
  • Tekstillignende indre forbedrer bærerens accept
  • Antistatisk i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overalls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dobbelt, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel, Elastik
Lukketype Dobbelt lynlås foran
Sømtype Optaget, Svejset
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Antal lommer Ingen
Stil Inkluderer hætte