Beskrivelse
- Coverall med 2-delt hætte
- Elastiske dobbeltmanchetter (strikket indermanchet), talje og ankler
- Sømme er ultralydssvejsede og tapede
- Meget synlig lys orange farve for forbedret arbejdssikkerhed
- Væsketætte design med dobbelt lynlås uden behov for yderligere taping
- Giver en barriere mod talrige organiske og uorganiske kemikalier og biologiske farer
- Komfortabelt flerlagsmateriale er let, men alligevel stærkt og holdbart
- Beskyttelse -> 480 minutters gennembrudstid mod 14 af 15 kemikalier opført i EN ISO 6529
- Antistatisk i henhold til EN 1149-5
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overalls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Flerlags stof |
| Farve | Orange |
| Engangs | Begrænset brug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik, Strik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |