Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 overtræksdragter, model 138
Artikelnummer. 15896942 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Farve:
Flåde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15896942 Flåde Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15896942 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. NV15S0013802
Forventet forsendelse: 03-03-2027
SMS stof, der har vist sig at filtrere 100 % af partikler større end 3 mikron, mens luft- og vanddampgennemtrængelige og optimeret til kropspasning, AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 overtræksdragter er designet til arbejdere, der er involveret i håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
  • Tredelt hætte
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • To-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale SMS Stof
Farve Flåde
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormflap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Afslidning, Syre
Certificeringer/compliance DA ISO 13982-1: 2004+A1:2010, Type 5; EN 13034: 2005+A1: 2009, Type 6
Oversigt Alphatec™ 1500 overtræksdragter er designet til arbejdere, der er involveret i fjernelse, oprydning eller håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
Latex fri Ja
Model- Model 138
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Lille
Ærmestil Lange ærmer
Tykkelse 0.169 g
Til brug med (applikation) Asbesthåndtering, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring
Vægt (metrisk) 0.169 g
Mængde 50 Cs.
Stil Alphatec™ 1500