Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultralyd svejset og tapet
Artikelnummer. 17120905
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17120905 Lille
17130905 Medium
17140905 Større
17150905 X-Large
17160905 2X-stor
17170905 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17120905 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. OR50T0019802
Forventet forsendelse: 19-03-2027
AlphaTec™ 5000 Ultralydssvejset og tapet lavet af meget synligt innovativt materiale er stærk, holdbar og velegnet til arbejdere i ekstremt farlige områder, herunder HAZMAT-responsteams.
Fremstillet af meget synligt innovativt materiale er stærkt, holdbart og velegnet til arbejdere i ekstremt farlige områder, herunder HAZMAT-responsteams.
  • Enestående gennemtrængningsevne til adskillige organiske og uorganiske kemikalier, biologiske farer og kemiske krigsførende midler
  • Enestående barrierebeskyttelse, der giver og 480 minutters gennembrudstid mod 14 af 15 kemikalier, der er opført i EN ISO 6529
  • Meget synlig lys orange farve for forbedret arbejdssikkerhed
  • Svejsede og tapede sømme, vores højeste barriere mod væsker og partikler
  • Designet til at beskytte, omfatter typiske innovative funktioner dobbelt lynlåssystemer
  • Flerlags barrieremateriale, som er let, men alligevel stærkt og holdbart
  • Antistatisk, testet i henhold til EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dobbelt, Elastik
Hals stil Kravet
Hætte type Standard
Lukketype Dobbelt lynlås
Sømtype Svejset, Optaget
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Partikel
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE KATEGORI III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, Kemikaliehåndtering, Påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, Overførsel af væsker og faste stoffer, Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger, På- og aflæsning af procesudstyr, Indsamling af råmaterialeprøver, Koncentrationsblanding og palletering, Hazmat-respons, Montering og adskillelse af store lækager eller andre lækager, uventede udslip