Få mere at vide
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Model TY178
Artikelnummer. p-200112407
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30305955 Lille
30305932 Medium
30305897 Større
30305946 X-Small
30305970 2X-Large
30305941 3X-Large
30305921 4X-Large
30305956 5X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30305955 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15573147
Selebeskyttelsesoverall med fire D-ring ærmer fastgjort til tøjet. Ergonomisk, beskyttende design.
  • Arbejdere, der arbejder med fuldkropssele i miljøer, hvor farlige partikler eller lette væskeaerosoler er til stede, måtte tidligere gå på kompromis mellem effektiv personlig beskyttelse og beskyttelse af deres helkropssele mod ekstern forurening.
  • Det nye Tyvek™ 500 HP TY178S-tøj HP tilbyder en unik løsning – beskyttelse af både bæreren og helkropsselen – ved at skabe en barriere mellem brugeren og de partikler eller lette væskeaerosoler i miljøet. Designet til at blive båret over en helkropssele, giver det innovative, patentansøgte beklædningsdesign arbejderne mulighed for at få adgang til og bruge flere D-Ringe på deres helkropssele, samtidig med at der gives en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Denne nye TY178S-model HP har fire fastgjorte ærmer til brug med D-ringe foran, bag og på siden af en helkropssele. Den forskudt lynlåsåbning gør det muligt at tilpasse den forreste D-ring-ærme til forbindelse foran D-ringen. Kompatibel med forskellige fuldkropsselemodeller kan dette tøj bruges til en bred vifte af formål, herunder maling, rengøring, vedligeholdelse og mere.
  • Ud over sit innovative design tilbyder dette tøj også en ideel balance mellem beskyttelse og holdbarhed takket være det unikke Tyvek™ stof. Den er også ekstremt let og tilbyder et højt niveau af komfort og mobilitet. Tøjet har lav fnugdannelse (egnet også til maling). Silikone uden tilsætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kravede overalls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Foran lynlås med flap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Væske