Beskrivelse
- Fremstillet af stærkt 92 GSM ikke-mikroporøst PE-laminat for holdbarhed og beskyttelse.
- Dobbelt forreste lukkesystem og stor lynlås sikrer nem brug og sikker pasform.
- Giver fremragende barrierebeskyttelse mod væskesprøjt, jetsprøjt (Type 3) og farlige partikler (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
- Opfylder flere standarder: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 (EN 13034), Type 5 (EN ISO 13982-1), Type 4 og Type 3 (EN 14605).
- Grå farvedesign til lavsynlighed og diskrete anvendelser som førstehjælpere.
- Kemisk resistente tapede sømme giver øget beskyttelse og styrke.
- Høj kemisk permeationsresistens testet mod flere kemikalier.
- Består alle EN 14126-tests og opnår den højeste beskyttelsesklasse.
- Tilbyder høj partikelholdout (TIL Klasse 2, EN 1073-2).
- Pålidelig sikkerhed og beskyttelse for arbejdsstyrken.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overalls |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, polypropylen |
| Farve | Grå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Standard |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Åben |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |