Få mere at vide
DuPont™ Proshield™ 20 SFR
Artikelnummer. p-8008019 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12201262 3X-Large Pakke med 50
12201252 2X-stor Pakke med 50
12201242 X-Large Pakke med 50
12201232 Større Pakke med 50
12201222 Medium Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12201262 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14591515
Fremstillet af ikke-halogeneret, flammehæmmende polypropylen SMS nonwoven stof. DuPont™ ProShield™ 20 SFR hættedragt giver begrænset beskyttelse mod flammespredning.
  • Begrænset flammespredning overall med 3-delt hætte
  • Begrænset flammespredning SMS polypropylen nonwoven konstruktion
  • Syede udvendige orange sømme til visuel identifikation og differentiering
  • Elastiske håndled, ankler, ansigt og talje
  • Lynlås klap
  • Hvid med orange sømme
  • Antistatisk og halogenfri.
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6
  • EN 14116 indeks 1 (begrænset flammespredning), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse 3X-Large
Materiale Antistatisk SMS
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6, EN 1073-2
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14116 indeks 1, EN 1073-2, EN 1149-5
Oversigt Lynlåsklap, tunnelmanchet og ansigtselastikker
Størrelse (metrisk) bryst 124 til 132 cm
Til brug med (applikation) Petrokemisk industri og jernbaneindustri, svejse-, gas- og metalapplikationer