Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls
Artikelnummer. p-8003111 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11371633 X-Large Pakke med 25
10557640 X-Large Hver
11763073 X-Large Pakke med 100
11971731 2X-stor Pakke med 25
10240690 2X-stor Hver
11773073 2X-stor Pakke med 100
10351910 Større Hver
15391521 Større Pakke med 25
11753073 Større Pakke med 100
15381521 Medium Pakke med 25
11743073 Medium Pakke med 100
11733073 Lille Pakke med 100
10393160 Lille Hver
15371521 Lille Pakke med 25
11783073 3X-Large Pakke med 100
15301531 3X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11371633 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13395684
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Overalls med krave er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
  • Med krave
  • Indvendige syede sømme
  • Lynlås lavet af TYVEK™ med klap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til industrimodel
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Halsbånd
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Krave type Standard fold
Certificeringer/compliance EN 1073-2, EN 1149-5
Oversigt Elastisk håndled, lynlås foran
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier.
Mængde 100/Pk.