Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS syet overtræksdragt, model 111, hvid
Artikelnummer. p-200022870 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18000140 4X-stor
18080120 5X-stor
18070150 6X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18000140 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH15S0011108
Giver behagelig beskyttelse mod farlige partikler i kritiske miljøer.
    • Specialiseret beskyttelse: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 leverer let kemisk resistens, beskytter mod asbest og filtre 99,9% af partikler over 3 mikron i størrelse, samt mursten og cementstøv, lette aerosoler og tåger
    • Øget åndbarhed: Denne asbestbeskyttelsesdragts luft- og vanddampgennemtrængelighed reducerer også bærernes eksponering for varmestress
    • Forbedret pasform og funktioner: Bærerkomforten forstærkes af denne beskyttende kropsdragts optimale pasform, mens en tredelt hætte giver ekstra beskyttende dækning, fingerløkker giver et sikkert hold og røde syninger sikrer nem identifikation
    • Certificerede antistatiske egenskaber: AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Model 111 er testet mod EN 1149-5 antistatiske standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Antistatisk SMS
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Fingerløkker, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype 2-vejs lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Antistatisk, Kemikalier, Partikel
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣CE-nummer∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2018∣DA ISO 13688:2013
Latex fri Ja
Til brug med (applikation) Udpakning af bulkgods, Lastning og losning af procesudstyr, Kontrol af kropsoverflader, mærkning og udbedring, Montering og inspektion af komponenter, Maling eller rengøring af værktøjer eller robotter, Produktionslinjesupport og vedligeholdelse