Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 overtræksdragter, model 138
Artikelnummer. 15661784 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15661784 Hvid Pakke med 40
1 options
Artikelnummer. 15661784 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. WH15S0013809
Forventet forsendelse: 27-11-2026
SMS stof, der har vist sig at filtrere 100 % af partikler større end 3 mikron, mens luft- og vanddampgennemtrængelige og optimeret til kropspasning, AlphaTec™ MICROGARD™ 1500 overtræksdragter er designet til arbejdere, der er involveret i håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
  • Tredelt hætte
  • Elastik hætte, håndled, talje og ankler
  • To-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale SMS Stof
Farve Hvid
Engangs Begrænset brug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3-panel, Elastik
Lukketype 2-vejs lynlås foran med stormflap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Afslidning, Syre
Certificeringer/compliance DA ISO 13982-1: 2004+A1:2010, Type 5; EN 13034: 2005+A1: 2009, Type 6
Oversigt Alphatec™ 1500 overtræksdragter er designet til arbejdere, der er involveret i fjernelse, oprydning eller håndtering af asbest, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring.
Latex fri Ja
Model- Model 138
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Lille
Ærmestil Lange ærmer
Til brug med (applikation) Asbesthåndtering, generel vedligeholdelse, konstruktion og kontraktrengøring
Vægt (engelsk) 0,006 oz.
Vægt (metrisk) 0.169 g
Mængde 50 Cs.
Stil Alphatec™ 1500