Reagenser og kits til cellestruktur
Reagenser og kits designet til at visualisere cellestrukturens egenskaber, herunder farvestoffer til undersøgelse af både cytoskelettet og cellens interne komponenter.
Invitrogen™ DAPI- og Hoechst-nukleinsyrefarvestoffer
Populær cellepermeabel nuklear kontrastfarvning, der udsender blå fluorescens, når den binder til dobbeltstrenget DNA.
Invitrogen™ DAPI- og Hoechst-nukleinsyrefarvestoffer
Invitrogen™ NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagent
Brugsklart Hoechst nukleært fluorescensfarvestof leveret i praktiske dråbeflasker.
Invitrogen™ NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagent
Invitrogen™ Monomere cyanin-nukleinsyrefarvestoffer
Fem forskellige farvestoffer til ultrasensitiv fluorescensdetektion af nukleinsyrer i billeddannelse og flowcytometri.
Invitrogen™ Monomere cyanin-nukleinsyrefarvestoffer
Afslut din bestilling – Fantastiske tilbud
FAQ
Reagenser og kits til cellestruktur anvendes til en række procedurer, herunder:
  • Immunfluorescens (IF): Påvisning og visualisering af specifikke proteiner eller cellestrukturer ved hjælp af fluorescensmærkede antistoffer
  • Western blot: Identifikation og kvantificering af specifikke proteiner fra cellelysater
  • Flowcytometri: Analyse af cellepopulationer baseret på ekspressionen af specifikke markører
  • Cellefarvning: Fremhævelse og visualisering af cellestrukturer ved hjælp af farvestoffer
  • Immunhistokemi (IHC): Påvisning af specifikke antigener i vævssnit ved hjælp af antistoffer
Disse procedurer hjælper ved undersøgelse af cellemorfologi, proteinlokalisering og cellulære processer.
De væsentligste forskelle mellem reagenser og kits til cellefunktion og reagenser og kits til cellestruktur er baseret på deres anvendelser og de aspekter af cellebiologi, de retter sig mod. Reagenser og kits til cellefunktion er designet til at måle og analysere forskellige cellulære aktiviteter og processer såsom cellelevedygtighed, apoptose, metabolisme, signalveje og cytotoksicitetsanalyser. Reagenser og kits til cellestruktur fokuserer på at visualisere og undersøge cellernes fysiske komponenter og arkitektur. Eksempler omfatter farvning af celleorganeller (cellekerne, mitokondrier), cytoskeletkomponenter (aktin, tubulin) og cellemembranmarkører. Cellefunktion anvendes til at vurdere dynamiske cellulære processer såsom cellevækst, celledød, metabolisk aktivitet og respons på stimuli. Cellestruktur anvendes til billeddannelse og analyse af organisering, morfologi og strukturel integritet af celler og deres komponenter.
Ved valg af reagenser og kits til cellestruktur bør du overveje:
  1. Specificitet: Sørg for, at reagenserne er specifikt rettet mod de ønskede cellestrukturer eller komponenter
  2. Kompatibilitet: Kontrollér kompatibiliteten med din celletype og dit eksperiments forhold
  3. Følsomhed: Vælg reagenser med høj følsomhed for nøjagtig detektion
  4. Brugervenlighed: Vælg kits med klare instruktioner og brugervenlige protokoller
  5. Kvalitet og pålidelighed: Vælg produkter fra anerkendte leverandører med ensartet kvalitet og pålidelighed
Ressourcer og relaterede oplysninger
Agilent BioTek Billedbehandling og mikroskopi
Få mere at vide om Agilent BioTek automatiserede cellebilledsystemer og mikroskoper samt den unikke Augmented Microscopy-oplevelse. Integration og automatisering af alle trin fra billedoptagelse til publiceringsklare data.
Agilent BioTek Billedbehandling og mikroskopi
Topmærker