Få mere at vide
Epredia™ Frostede mikroskopobjektglas, slebet 45°
Artikelnummer. 15545650 Shop alle Epredia produkter
Artikelnummer. 15545650 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. AB00000112E01MNZ50
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Premium objektglas er fremstillet gennem en unik proprietær rengøringsproces beregnet til at give ensartede resultater og lette fortolkningen. Denne proces gør det muligt at bruge disse objektglas i rutinemæssige histologiske og mikrobiologiske applikationer; og specifikt i applikationer ved at levere konsekvent sprøde, fjerkantede blodudstrygninger med god morfologi.
  • Fremstillet af schweizisk ekstra-hvidt soda-lime glas
  • Reduceret jernindhold for lav selvfluorescens
  • Grønlig shimmer minimeret
  • Garanteret optimal, fejlfri gennemsigtighed
  • Ren, flad og velegnet til øjeblikkelig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Kanter 45° , Jord
Frostet 20 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Farve Ekstra hvid
Certificeringer/compliance ISO8037/I
Belægning Ubelagt
Mængde 50,-/æske, 1000,- i yderkarton
Skriveflade Ja
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm