Få mere at vide
Paraffin, ren, voks, granuleret
Artikelnummer. 15254734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15254734 10 kg 10kg
10711452 2 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15254734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416770100
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Paraffinvoks, CnH2n+2, CAS nummer-8002-74-2, propafenona inn-spansk, propafenona, propafenone-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, rythmol, propafenone, gnf-pf-4594, 2 kg, 322,0 grader. C, CHEBI:63619, Hvid, 232-315-6, 198 grader. C, Pure | CAS: 8002-74-2 | CnH2n +2 | 341,451 g/mol
Paraffinvoks, CnH2n+2, CAS-nummer-8002-74-2, propafenona inn-spansk, propafenona, propafenon-hcl, propafenonum inn-latin, propafenonum, propafenon inn:ban, propafenon inn, rythmol, propafenon, gnf-pf-20,9 kg, gnf-4, 20-25, C CHEBI:63619, hvid, 232-315-6, 198 grader C, ren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-74-2
Molekylær formel CnH2n+2
Molekylvægt (g/mol) 341.451
MDL nummer MFCD00132833
InChI nøgle JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
IUPAC navn 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-on
SMIL CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paraffin wax
Smeltepunkt 58,0 °C til 62,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 322,0 °C
Flammepunkt 198 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 10 kg
Merck Index 14,7023
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i alkohol (opløselig i varm alkohol), uopløselig i syrer, opløselig i benzen, kloroform, ether, kulstof, disulfid, ligroin, terpentin, blandbar når den smeltes med voks, fedtstoffer
Viskositet 3-4,5 mPa (98,9 °C)
Grad Ren
Fysisk form Pellets