Få mere at vide
Invitrogen™ NucBlue™ Levende ReadyProbes™ Reagens (Hoechst 33342)
Artikelnummer. 12303553
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12303553 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 12303553 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1466.00 DKK
    1333.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hoechst plet formuleret i stuetemperatur-stabil opløsning, der leveres i dråbeflaske
Hoechst 33342 er måske den mest allestedsnærværende nukleare fluorescensfarvning for levende og fikserede celler og vævssnit. Den cellegennemtrængelige farve binder fortrinsvis til AT områder af DNA. Det exciteres af UV-lys og udsender blå fluorescens ved 460 nm, når det er bundet til DNA.
  • Brugsklar flydende formulering af høj renhed Hoechst 33342
  • Typisk Hoechst 33342 leveres som fast eller højkoncentreret opløsning, der kræver afvejning og fortynding flere tusinde gange før brug, og anbefalet opbevaring er generelt i fryser eller køleskab
  • Denne version er klar til brug og kan opbevares ved siden af et mikroskop eller en arbejdsstation. En flydende formulering i ultra-praktisk dråbeflaske giver dig mulighed for at se
  • Spektral egenskaber af Hoechst 33342 (2'-[4-ethoxyphenyl]-5-[4-methyl-1-piperazinyl]-2,5'-bi-1H-benzimidazol), inklusive et stort Stokes-skift, gør det ideelt til brug med grønne (Alexa Fluor 488, FITC, GFP) og rød (Alexa Fluor 594, Texas Red, rhodamine, mCherry, mKate-2) fluoroforer i flerfarvede eksperimenter
  • På grund af dets høje affinitet til DNA, Hoechst 33342 bruges også ofte i celletælling, cellecyklus og cellereplikationsundersøgelser for at skelne kondenserede kerner i apoptotiske celler, til cellecyklusundersøgelser, som et nuklear segmenteringsværktøj i højindholdsbilleddannelsesanalyse og til at sortere celler baseret på deres DNA-indhold
  • Kan tilsættes direkte til celler i fuld media eller bufferopløsninger
  • I de fleste tilfælde vil 2 dråber/ml og inkubation på 15 til 30 minutter give lys nuklear farvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer
  • I de fleste tilfælde stiger farvningsintensiteten med tiden, hvis cellerne ikke vaskes før billeddannelse.
  • Ophidset af UV-lys ved 360 nm, når det er bundet til DNA, med et emissionsmaksimum ved 460 nm
  • Detekteret gennem blå/cyan filter
Apoptose, celleanalyse, cellecyklus, celleproliferation, cellestruktur, cellesporing og -sporing, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, DNA-fragmentering, flowcytometri, flowcytometri farvning ved cellestruktur, immunfluorescens (IF), immunfluorescens (IF), præventions- og fluorestaining, immunofluorestaining, immunofluorestaining Immunfluorescensfarvning og detektion, kerne-, nukleol- og kernehylster, organelsporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring 6x 2,5 mL dråbeflasker Opbevares
kl≤ 25 °C
Excitationsbølgelængdeområde ⁄360 460
Farvetype Hoechst 33342
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer
Mængde 1 sæt
Detektionsmetode Fluorescens
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje Molecular Probes
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nucleus