Få mere at vide
Invitrogen™ Phalloidin-mærkningsprober
Artikelnummer. 10125092
Skift visning
Farve:
Blå
Far-red
Grøn
Gul
Ingen
Langt-rød
Nær-infrarød
Orange
Orange-rød
Rød
Rød-orange
Violet
Excitationsbølgelængdeområde:
346/442 nm
405/450 nm
495/518 nm
496/516 nm
496/520 nm
531/554 nm
540/565 nm
555/565 nm
556/570 nm
558/569 nm
578/600 nm
581/609 nm
591/608 nm
632/647 nm
633/647 nm
650/668 nm
663/690 nm
679/702 nm
758/784 nm
Ingen
Farvetype:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (umærket)
TRITC (Tetramethylrhodamin Isothiocyanat)
Texas Red™
Pakningsstørrelse:
1mg
300 enheder
5g
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Excitationsbølgelængdeområde Farvetype Pakningsstørrelse
10125092 Grøn 495/518 nm Alexa Fluor™ 488 300 enheder
10174712 Blå 346/442 nm Alexa Fluor™ 350 Hver
15932941 Violet 405/450 nm Alexa Fluor™ Plus 405 Hver
10730355 Grøn 496/520 nm Oregon Green™ 488 Hver
10615963 Grøn 496/516 nm FITC (fluorescein) Hver
10184712 Gul 531/554 nm Alexa Fluor™ 532 Hver
10063052 Rød-orange 540/565 nm TRITC (Tetramethylrhodamin Isothiocyanat) 300 enheder
10634053 Orange 556/570 nm Alexa Fluor™ 546 -
10389132 Orange 555/565 nm Alexa Fluor™ 555 Hver
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 -
10643853 Rød 558/569 nm BODIPY™ Hver
10135092 Orange-rød 578/600 nm Alexa Fluor™ 568 Hver
10751144 Rød 581/609 nm Alexa Fluor™ 594 -
10164852 Rød 591/608 nm Texas Red™ Hver
10053252 Langt-rød 632/647 nm Alexa Fluor™ 633 -
10124892 Langt-rød 633/647 nm Alexa Fluor™ 635 Hver
10656353 Langt-rød 650/668 nm Alexa Fluor™ 647 5g
16400815 Far-red 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 -
10402322 Nær-infrarød 663/690 nm Alexa Fluor™ 660 Hver
10656163 Nær-infrarød 679/702 nm Alexa Fluor™ 680 Hver
16316512 Nær-infrarød 758/784 nm Alexa Fluor™ Plus 750 -
10125002 Ingen Ingen Biotin-XX Hver
10718853 Ingen Ingen Phalloidin (umærket) 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10125092 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A12379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7710.00 DKK
    6938.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 771.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Filamentøs aktin-sonde med høj affinitet (F-actin) konjugeret til lys, fotostabil, grøn-fluorescerende Alexa Fluor 488 farvestof
Fluorescerende og biotinylerede phalloidiner er vandopløselige og binder til filamentøst actin (F-actin) med nanomolær affinitet, hvilket gør dem praktiske prober til mærkning, identifikation og kvantificering af F-actin i kryokonserverede vævssektioner, fikserede og permeabiliserede celler og cellefri eksperimenter. Phalloidin-konjugater binder på samme måde som actin fra forskellige arter, herunder planter og dyr, hvilket muliggør farvning af cytoskelettet i en lang række prøver.
Phalloidin er et bicyklisk peptid, der tilhører en familie af toksiner isoleret fra den dødelige Amanita phalloides-fluesvamp og som ofte bruges i billeddannelsesapplikationer til selektiv mærkning af F-actin. Fluorescensmærket phalloidin har flere fordele i forhold til antistoffer til aktinmærkning, herunder stort set identiske bindingsegenskaber med aktin fra forskellige plante- og dyrearter og lav ikke-specifik binding. Phalloidin binder F-actin med høj selektivitet, mens Alexa Fluor 488 giver grøn fluorescens med uovertruffen lysstyrke og fotostabilitet.
  • Farver selektivt F-actin
  • Fremragende fluorescensydelse
  • Excitation/Emission: 495/518 nm
  • Overlegen i forhold til antistoffarvning
  • Optimal til fikserede og permeabiliserede prøver
Celleanalyse, cellestruktur, cytoskelet, visualisere, kvantificere F-actin i vævsafsnit, cellekulturer eller cellefri præparater.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 495/518 nm
Farvetype Alexa Fluor™ 488
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, flowcytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med FITC/GFP filtersæt
Mængde 300 enheder
Produktlinje Alexa Fluor
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Alexa Fluor-farvestoffer
Produkttype Phalloidin
Subcellulær lokalisering Actin, Cytoskelet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alexa Fluor 488 phalloidin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Alexa Fluor 488 Phalloidin