Få mere at vide
Invitrogen™ LysoTracker™ Dyb rød
Artikelnummer. 15107482
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15107482 5 x 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 15107482 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L12492
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dybrødt-fluorescerende farvestof til mærkning og sporing af sure organeller i levende celler
LysoTracker Deep Red er et cellegennemtrængeligt, ikke-fikserbart, rødt fluorescerende farvestof, der pletter sure rum i en celle, såsom lysosomer. Deep Red har et excitations- og emissionsmaksimum på 647/668 nm og kan effektivt exciteres ved hjælp af en Cy5 filter. LysoTracker sonder er tilgængelige i en række forskellige fluorescerende farver.
Enkel, meget specifik, et-trins farvning og sporing af sure organeller
LysoTracker prober består af en hydrofob fluorofor bundet til en svag base, der kun er delvist protoneret ved neutral pH. I en neutral ladet tilstand, LysoTracker prober kan frit diffundere hen over intakte plasmamembraner af levende celler. På grund af de iboende sure egenskaber i lysosomet protoneres den svagt basiske del ved diffusion ind i lysosomet. I denne ladede tilstand diffunderer proben ikke let hen over organelmembranen, hvilket giver en lokaliseret akkumulering til tydelig farvning af sure organeller såsom lysosomer. Effektiv ved nanomolære koncentrationer, LysoTracker sonder er meget selektive for sure organeller og giver enkel et-trins farvning, der ikke er afhængig af antistofdetektion.
Lysosomer er sure i naturen på grund af produktion og opbevaring af fordøjelsesenzymer (hydrolaser). Lysosomers sure miljø muliggør nedbrydning af kulhydrater, lipider, nukleinsyrer og peptider. Ekstracellulære proteiner, virus eller bakterier kan også internaliseres og transporteres til lysosomet til nedbrydning via den lysosomale proteolysevej. Derudover bliver fejlfoldede proteiner eller beskadigede organeller mål for lysosomal nedbrydning via induktion af autofagi. Autofagi er vigtig for cellulær differentiering, overlevelse under næringsstofmangel og normal vækstkontrol. Den iboende sure natur i lysosomer og enhver ændring af pH under biosyntese eller patogenese kan udnyttes af forskellige prober, der reagerer på et surt miljø. LysoTracker produkter giver fluorescensdetektion til farvning af levende celler i sure miljøer og kan bruges til mærkning og sporing af sure organeller såsom lysosomer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Langt-rød
Koncentration 1 mM
Indhold og opbevaring Opbevares tørret kl≤– 20 °C
•Beskyt mod lys
• Undgå fryse-tø-cyklusser og opbevar ikke i en frostfri fryser
• Opbevares i portioner til engangsbrug, hvis det er muligt
Excitationsbølgelængdeområde 647/668
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Fluorescerende Imager
Mængde 5 x 50μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Oversigt LysoTracker™ Dyb rød
Emission Tæt på IR
Form Væske
Produktlinje LysoTracker
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Lysosomer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LysoTracker Deep Red *1 mM solution in DMSO*
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DMSO