Få mere at vide
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Grøn Neutral Lipid Stain, til cellulær billeddannelse
Artikelnummer. 10343673
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10343673 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10343673 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. H34475
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Høj affinitet for neutrale lipiddråber
Den intracellulære ophobning af neutrale lipider, steatose, udløses ofte af lægemidler, der påvirker metabolismen af fedtsyrer og/eller neutrale lipider. HCS LipidTOX Grøn neutral lipidfarvning blev udviklet til at karakterisere de potentielt toksiske virkninger af forbindelser på lipidmetabolisme i pattedyrcellelinjer. De LipidTOX neutral lipidfarvning har en ekstrem høj affinitet for neutrale lipiddråber og kan påvises ved fluorescensmikroskopi eller en HCS-læser. Denne sonde er kompatibel med HCS LipidTOX phospholipidosis detektionsreagenser. HCS LipidTOX neutrale lipidfarvninger kan også bruges til at overvåge dannelsen og differentieringen af adipocytter, en proces kaldet adipogenese.
Celleanalyse, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Til brug med (udstyr) Instrument med højt indhold
Mængde 1 stk.
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje LipidTOX
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Lipidfarvning
Subcellulær lokalisering Cellemembraner, Lipider