Få mere at vide
Invitrogen™ ER-Tracker™ rød (BODIPY™ TR Glibenclamid) til billeddannelse af levende celler
Artikelnummer. 11584746
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11584746 100μ g 100µg
1 options
Artikelnummer. 11584746 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E34250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5650.00 DKK
    5197.65 DKK / 100µg
    Spare 452.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til billeddannelse af levende celler
ER-Tracker Rødt farvestof er cellegennemtrængende, levende-celle-farvning, der er meget selektiv for det endoplasmatiske reticulum (ER), som ved farvning med den medfølgende protokol bibeholdes delvist efter fiksering med formaldehyd. Denne plet består af den grøn-fluorescerende BODIPY TR farvestof og glibenclamid. Glibenclamid (glyburid) binder til sulfonylurinstof-receptorerne af ATP-følsomme K + -kanaler, som er fremtrædende på ER; den farmakologiske aktivitet af glibenclamid kan potentielt påvirke ER-funktionen. Variabel ekspression af sulfonylurinstof-receptorer i nogle specialiserede celletyper kan resultere i ikke-ER-mærkning.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, endoplasmatisk retikulum (ER), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, organelsporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde ⁄587 615
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 100μ g
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje BODIPY, ER-Tracker
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype BODIPY Farvestoffer
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Endoplasmatisk retikulum