pH-målere til bordbrug
pH-målere til bordbrug giver præcise og repeterbare pH-målinger til forskning, kvalitetskontrol, miljøtest, fødevareanalyse og undervisningslaboratorier. Denne kategori omfatter avancerede systemer fra mærkerne Mettler Toledo, Fisherbrand, Thermo Scientific og Cole Parmer, som tilbyder intuitiv betjening, pålidelig kalibrering og kompatibilitet med et bredt udvalg af pH-elektroder. Uanset om der udføres rutinemålinger eller krævende analyser, leverer disse pH-målere til bordbrug pålidelige resultater og effektiv laboratorieydelse.
Nyttige links
Spar nu – Eksklusive tilbud
Produktkode 17741739
Produktkode 17741849
Produktkode 15490324
Produktkode 17511006
Produktkode 17308959
Produktkode 17721739
Produktkode 11420489
Produktkode 17731739
Produktkode 15583370
Produktkode 10099124
Produktkode 11583855
Produktkode 17570996
Produktkode 15307053
Produktkode 17761849
Produktkode 15621727
Fuldfør din ordre – Gode tilbud
Ressourcer og relaterede oplysninger
Must-have
Produktkode 17751849
Produktkode 17388949
Produktkode 13480847
Produktkode 11641509
Produktkode 15593370
Produktkode 11621499
Produktkode 15553360
Produktkode 11611499
Produktkode 17771849
Produktkode 10548135
Produktkode 15601727
Produktkode 11539164
Produktkode 11559234
Produktkode 17541006
Produktkode 11529164
Ofte stillede spørgsmål
En pH-måler til bordbrug giver højere målenøjagtighed, større stabilitet og flere integrerede funktioner end bærbare instrumenter. Typiske laboratoriemodeller opnår en opløsning på ±0,001 pH og omfatter automatisk temperaturkompensation (ATC), flerpunktskalibrering og datalogning. De er udviklet til kontrollerede miljøer som analyse- eller kvalitetskontrollaboratorier (QC), hvor præcision, sporbarhed og overholdelse af krav vægtes højere end mobilitet. Håndholdte pH-målere er praktiske, men tilbyder typisk lavere nøjagtighed (±0,01 pH) og færre kalibreringsmuligheder, hvilket gør pH-målere til bordbrug til standarden ved opgaver, der kræver overholdelse af krav eller høj præcision.
pH-målinger er i sagens natur temperaturafhængige, da elektrodepotentialet varierer med hældningen i Nernst-ligningen (ca. 59,16 mV pr. pH-enhed ved 25 °C). pH-målere til bordbrug anvender automatisk temperaturkompensation (ATC) ved at registrere temperaturen med en integreret eller ekstern sonde og justere målingen tilsvarende. Uden ATC kan målingerne afvige betydeligt, især ved højpræcisionstitreringer eller ved sammenligning af prøver ved forskellige temperaturer. Avancerede målere giver mulighed for manuel indtastning af prøvens temperatur eller temperaturkompensationskurver i realtid, hvilket sikrer ensartede resultater under varierende temperaturforhold.
Nøjagtig pH-måling afhænger af korrekt flerpunktskalibrering med sporbare bufferstandarder (typisk pH 4,01, 7,00 og 10,01). pH-målere til bordbrug understøtter normalt 2- til 5-punktskalibrering, genkender automatisk bufferværdier og anvender korrektioner for hældning og offset. I regulerede laboratorier bør kalibreringsdata registreres, tidsstemples og tilknyttes til operatør-ID'er for at opfylde dokumentationskravene i GLP/GMP eller ISO 17025. Regelmæssig vedligeholdelse af elektroden (hydrering, rengøring og opbevaring i en passende opløsning) sikrer desuden ensartet respons og forlænger elektrodens levetid.