Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Benchtop pH-måler
Artikelnummer. 17731739 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
3-i-1 sæt
Bio Sæt
Standard sæt
Uddannelsessæt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
17731739 Uddannelsessæt -
17721739 Standard sæt -
17741739 Bio Sæt Hver
17751739 3-i-1 sæt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17731739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 DKK
    2650.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 909.19 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Giver de nødvendige funktioner til rutinemæssige pH-målinger uden komplicerede funktioner og processer til en budgetvenlig pris.
Designet til rutinemæssige pH-målinger i laboratoriet med bekvemmelighed i tankerne– enkel funktionalitet, gemte datasæt i en ikke-flygtig hukommelse og målermonteret elektrodestativ. De accumet FE150 pH-målere tilbyder effektiv prøveaflæsning og -optagelse med fleksible displaymuligheder til at vise både pH og temperatur eller mV og temperatur samtidigt.
  • Et til fem punkts pH-kalibrering
  • Automatisk buffergenkendelse med to pH-buffersæt
  • pH hældning og offset display
  • Et punkt mV kalibrering
  • Etpunkts kalibrering af ATC-temperatursonde
  • Automatisk eller manuel temperaturkompensation
  • Klar-ikon for at angive målestabilitet
  • Elektrodetilstandsikon for at angive status
  • 100 datasæt lagring med ikke-flygtig hukommelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Måler, temperatursonde og stativ
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2± 199,9± 2 Ud over± 200
Udgange Optager (± 2000 mV)
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) ±1999 mV
Opløsning (mV) 0,1 mV (± 199,9 mV); 1 mV ud over± 200 mV
Kalibreringspunkter USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Valg af temperatur Automatisk eller manuel (0 °C til 100 °C)
Kalibrering af temperatursonde Offset i trin °på 0,1 C; Offset-område:± 5 °C
Hukommelse 100 datasæt
Indgange BNC, 2,5 mm Phono-stik, referencestiftspids, jord
Type Uddannelsessæt
Elektriske krav AC/DC 9 V-adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz)