Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ meter
Artikelnummer. 11529164
Skift visning
Type:
pH-meter med ATC-elektrode
pH-måler med 3-i-1 elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11529164 pH-meter med ATC-elektrode Hver
11539164 pH-måler med 3-i-1 elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11529164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X244911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 DKK
    2491.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 183.04 DKK
    6% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder og Eutech™ pH 5+ Meter er et ideelt valg til pH-applikationer.
Funktioner:
  • Multipunktkalibrering (op til 5 punkter) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA, NIST eller rene vandbufferstandarder med ±0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under temperatursvingninger
  • Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
  • Selv-diagnostik med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter mod utilsigtede slag og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk kalibrering og måling af måleren på stedet
  • pH-buffermuligheder: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Eutech pH 5+ måler med ATC elektrode ECPHTEM01P, gummiarmering/stativ
Inkluderer Auto-sluk efter 17 minutter; Hold- og selvdiagnosticerende beskeder
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 2 til 5
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (0 °C til 100 °C)
Batteritype 4 AAA x 1,4V batterier
Type pH-meter med ATC-elektrode